Learn More
5-Méthyle -1 H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416728 25 g 25g
15406728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60248.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4076-36-2 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthyl-1H-tetrazole est utilisé dans la préparation de nouveaux agents antifongiques dérivés des N-iodopropargylazoles et des N-triiodoallylazoles. Le 5-méthyl tétrazole sert également à la préparation de nouveaux dérivés de quinoléine pour lutter contre la mycobactérie tuberculosis.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4076-36-2
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.082
Numéro MDL MFCD00129971
Clé InChI XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole
CID PubChem 138107
Nom IUPAC 5-méthyl-2H-tétrazole
SMILES CC1=NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1H-tetrazole
Point de fusion 142°C to 146°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methyl-1H-tetrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Methyl-1H-tetrazole