Learn More
5-Methyl-2’-deoxy Cytidine, TRC
Code produit 30135416
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135416 500 mg 500mg
30006704 1 g 1g
30011001 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM295900500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-07-3
Formule moléculaire C10 H15 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 241.24
Synonyme Cytidine, 2'-deoxy-5-methyl-, 2'-Deoxy-5-methyl-cytidine, 2'-Deoxy-5-methylcytidine, 5-Methyl-2'-deoxycytidine, 5-Methyldeoxycytidine
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-one
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2'-deoxy Cytidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)11)8-2-6(15)7(4-14)17-8/h3,6-8,14-15H,2,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Poids de la formule 241.1063
Pourcentage de pureté >95%