Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MedChemExpress
Code produit 16439356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439356 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW012078
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H15N3O4
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Methyldeoxycytidine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 241.24
Poids de la formule 241.24
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism