Learn More
5-méthyl-2'-désoxycytidine, MP Biomedicals™
Code produit. 11475266 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 11475266
Marque: MP Biomedicals 0219888380
5-méthyl-2'-désoxycytidine, poudre blanche
  • La 5-méthylène-2'-désoxycytidine de l’ADN monocaténaire peut agir en cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
  • Il a été utilisé dans la recherche en épigénétique pour étudier la dynamique du modèle de méthylation de l’ADN dans le contrôle de l’expression génétique.
  • Un analogue de la cytidine et un isostère de la thymidine.
  • Le 5-méthyl-2'-désoxycytidine est un nucléoside pyrimidine qui lorsqu’il est incorporé à de l’ADN simple brin peut agir en cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-07-3
Numéro MDL MFCD00006549
Clé InChI LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
Spécification
Point de fusion 217°C to 219°C (literature)
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté 99.6 area% (HPLC)
Formule moléculaire C10H15N3O4
Indice de réfraction 1.694 (lit.)
Quantité 100 mg
Synonyme 2'-deoxy-5-methyl-cytidine
Informations sur la solubilité Soluble in 1 N NaOH.
Rotation optique [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Poids moléculaire (g/mol) 241.25
Tension de vapeur 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Methyl-2'-deoxycytidine