Learn More
5-Méthyl-2'-désoxycytidine, MP Biomedicals™
Code produit 11496861 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496861 25 mg -
11486861 10 mg -
11475266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496861 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219888325
5-Méthyl-2'-désoxycytidine, poudre blanche
  • La 5-méthylène-2'-désoxycytidine de l’ADN monocaténaire peut agir en cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
  • Il a été utilisé dans la recherche en épigénétique pour étudier la dynamique du modèle de méthylation de l’ADN dans le contrôle de l’expression génétique.
  • Un analogue de la cytidine et un isostère de la thymidine.
  • Le 5-méthyl-2'-désoxycytidine est un nucléoside pyrimidine qui lorsqu’il est incorporé à de l’ADN simple brin peut agir en cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 838-07-3
Numéro MDL MFCD00006549
Clé InChI LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
CID PubChem 440055
ChEBI CHEBI:47876
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidin-2-one
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Point de fusion 217°C to 219°C (Literature)
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté 99.6 area% (HPLC)
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Formule moléculaire C10H15N5O3
Indice de réfraction 1.694 (lit.)
Quantité 25 mg
Synonyme 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Informations sur la solubilité Soluble in 1 N NaOH.
Rotation optique [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Poids moléculaire (g/mol) 241.2
Poids de la formule 241.2
Tension de vapeur 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Forme physique Powder