Learn More
5-Méthyl-2-furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490803 25 g 25g
11400813 100 g 100g
11410813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490803 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13264.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
5-Methyl-2-furaldehyde is used as a perfuming agent. It is used a smoke with essence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-Méthyl-2-furaldéhyde est utilisé comme agent parfumant. Il est utilisé comme fumée avec de l’essence.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-02-0
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD00003232
Clé InChI OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
CID PubChem 12097
ChEBI CHEBI:2091
Nom IUPAC 5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-furaldehyde
Densité 1.106
Point d’ébullition 186°C to 188°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.531
Quantité 25 g
Beilstein 106895
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and water.
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 98%