Learn More
5-Méthyl-2-furanméthanamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10159322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10159322 5 g Flacon en verre 5g
10093490 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10159322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268940050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 14003-16-8 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14003-16-8
Formule moléculaire C6H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00143471
Clé InChI YSEAGSCGERFGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylfurfurylamine, 5-methylfuran-2-yl methanamine, 5-methyl-2-furanmethanamine, 2-aminomethyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-furyl methylamine, 2-furanmethanamine, 5-methyl, 5-methyl-2-furyl methyl amine, 1-5-methylfuran-2-yl methanamine, pubchem6995, acmc-209cjz
CID PubChem 2724683
Nom IUPAC (5-méthylfurane-2-yl)méthanamine
SMILES CC1=CC=C(CN)O1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-furanmethanamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -22°C
Couleur Jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 57°C (13.0 Mbar)
Point d’éclair 57°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4860 to 1.488
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1000g/L (20°C)
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-2-furanmethanamine
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.