Learn More
5-Méthyl-2-hepten-4-one, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446046 2 g 2g
11456046 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22335.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81925-81-7
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00792509
Clé InChI ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Synonyme 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
CID PubChem 5362588
Nom IUPAC (E)-5-méthylhept-2-en-4-one
SMILES CCC(C)C(=O)C=CC
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-hepten-4-one
Note relative au nom predominantly trans
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 2 g
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%