Learn More
5-Méthyl-2-hepten-4-one, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11456046
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
11456046 10 g 10g
11446046 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11456046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22335.09
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81925-81-7
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00792509
Clé InChI ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Synonyme 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
CID PubChem 5362588
Nom IUPAC (E)-5-méthylhept-2-en-4-one
SMILES CCC(C)C(=O)C=CC
Specifica
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-hepten-4-one
Note relative au nom predominantly trans
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 10 g
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.