Learn More
Acide 5-méthyl-2-nitrobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11904991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11904991 5 g Flacon en verre 5g
11914991 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3113-72-2
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Clé InChI QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methylbenzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-nitro, 3-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-m-toluic acid, m-toluic acid, 6-nitro, 6-nitro-p-toluic acid, 5-methyl-2-nitrobenzoicacid, 5-methyl-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid,5-methyl-2-nitro
CID PubChem 18371
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 133.0°C to 136.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09,482
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.