Learn More
Acide 5-méthyl-2-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372566 25 g 25g
11362566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06594.14
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 3113-72-2 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3113-72-2
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.147
Numéro MDL MFCD00007368
Clé InChI QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methylbenzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-nitro, 3-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-m-toluic acid, m-toluic acid, 6-nitro, 6-nitro-p-toluic acid, 5-methyl-2-nitrobenzoicacid, 5-methyl-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid,5-methyl-2-nitro
CID PubChem 18371
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 133°C to 137°C
Quantité 25 g
Beilstein 1959031
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%