Learn More
5-Méthyl-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2-nitrophenol |
| Point de fusion | 53°C to 56°C |
| Point d’éclair | 109°C (228°F) |
| Odeur | Phenol-like |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2446 |
| Beilstein | 1868030 |
| Poids de la formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |