Learn More
5-Méthyl-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449253 100 g 100g
11439253 25 g 25g
11304659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449253 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11729.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-38-9
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007111
Clé InChI NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
CID PubChem 12788
Nom IUPAC 5-méthyl-2-nitrophénol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-nitrophenol
Point de fusion 53°C to 56°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN2446
Beilstein 1868030
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%