Learn More
5-méthyl-2-nitrophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2-nitrophenol |
| CAS | 700-38-9 |
| Formule moléculaire | C7 H7 N O3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Phenol, 5-methyl-2-nitro-, m-Cresol, 6-nitro- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-methyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-5-methylphenol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluene, 3-Methyl-6-nitrophenol, 6-Nitro-3-methylphenol, 6-Nitro-m-cresol, NSC 3142 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 5-méthyl-2-nitrophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
| Poids de la formule | 153.0426 |