Learn More
5-Methyl-2'-O-methylcytidine, TRC
Code produit 30007878
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007878 100 mg 100mg
30006366 500 mg 500mg
30008534 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM263410100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113886-70-7
Formule moléculaire C11 H17 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 271.27
Synonyme 4-Amino-1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxy-tetrahydrofuran-2-yl]-5-methyl-pyrimidin-2-one
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C)C(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2'-O-methylcytidine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H17N3O5/c1-5-3-14(11(17)13-9(5)12)10-8(18-2)7(16)6(4-15)19-10/h3,6-8,10,15-16H,4H2,1-2H3,(H2,12,13,17)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
Poids de la formule 271.1168