Learn More
5-méthyle-2-phényle-1,3-oxazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10133284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10133284 250 mg 250mg
10113653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10133284 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26704CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 70170-23-9
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.20
Numéro MDL MFCD08435848
Clé InChI JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
CID PubChem 12471041
Nom IUPAC 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 97%