Learn More
Acide 5-méthyl-2-phényl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10612633
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10612633 1 g Flacon en verre ambré 1g
10582822 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10612633 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC16201DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 22300-56-7
Formule moléculaire C10H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.201
Numéro MDL MFCD00051653
Clé InChI GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
CID PubChem 519936
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-2-phényltriazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%