Learn More
5-Méthyl-2-phényl-3-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10798065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10798065 1 g Flacon en verre ambré 1g
10032404 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10798065 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49704DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 157836-53-8
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD08690281
Clé InChI KWEAOVDZILYEET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenyl-3-furaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl
CID PubChem 10397534
Nom IUPAC 5-methyl-2-phenylfuran-3-carbaldehyde
SMILES CC1=CC(C=O)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-phenyl-3-furaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%