Learn More
Acide 5-Méthyle-2-phényle-3-furoique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10717495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10717495 250 mg 250mg
10491884 1 g 1g
10123184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10717495 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 64354-50-3
Formule moléculaire C12H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.209
Numéro MDL MFCD00447900
Clé InChI CASZQQKUMVLKBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-furan-3-carboxylic acid, cbmicro_037588, phenuvic acid, cambridge id 5926078
CID PubChem 761020
Nom IUPAC acide 5-méthyl-2-phénylfurane-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%