Learn More
(5-méthyl-2-phényl-3-furyl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10708075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10708075 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10397344 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10708075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC49709CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 183210-33-5
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.226
Numéro MDL MFCD08435905
Clé InChI VZFFMWAZPODJRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanol, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanol, 3-furanmethanol,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methan-1-ol
CID PubChem 15269738
Nom IUPAC (5-méthyl-2-phénylfuran-3-yl)méthanol
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 95%