Learn More
(5-Méthyl-2-phényl-3-furyl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamine |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 187.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |