Learn More
5-Methyl-2-phenyl-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2-phenyl-4-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one |
| CAS | 1691-93-6 |
| Formule moléculaire | C12H9F3N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00143378 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CC1=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)N(N1)C1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |