Learn More
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10636481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636481 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10636481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Note relative au nom 99%
CAS 5521-55-1
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158.0°C to 160.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6N2O2
Numéro MDL MFCD00068241
Quantité 5 g
Synonyme 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
Clé InChI RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Nom IUPAC 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
CID PubChem 122831
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Amorphous Powder