Learn More
5-méthyl-2-thiophènecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10467900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467900 10 mL Flacon en verre 10mL
10390894 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10467900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127870100
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13679-70-4 | C6H6OS | 126.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13679-70-4
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.18
Numéro MDL MFCD00005434
Clé InChI VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
CID PubChem 61663
Nom IUPAC 5-méthylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1800g/mL
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5800 to 1.584
Quantité 10 mL
Beilstein 17, I, 151
Gravité spécifique 1.18
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide