Learn More
5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 136°C to 138°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H6O2S |
| Quantité | 2.5 g |
| Beilstein | 18, 295 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 5-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid