Learn More
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468117 250 mg 250mg
15458117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51531.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 848613-91-2 | C16H31NSSn | 388.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 848613-91-2
Formule moléculaire C16H31NSSn
Poids moléculaire (g/mol) 388.201
Numéro MDL MFCD09025809
Clé InChI LALGELPHLJBAEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 5-methyl-2-tri-n-butylstannyl thiazole, acmc-209px3, 5-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl, 5-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, 5-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl-5-methylthiazole
CID PubChem 16427131
Nom IUPAC tributyl-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=C(S1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 388.19
Pourcentage de pureté ≥90%