Learn More
5-Méthyle--(2trifluorométhyl)-3-acide furoique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10597264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10597264 5 g 5g
10100682 250 mg -
10099111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10597264 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00701DE
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 17515-74-1
Formule moléculaire C7H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.11
Numéro MDL MFCD00275563
Clé InChI NURNFMNHTHXTDS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2782183
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-2-(trifluorométhyl)furane-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(C(O)=O)=C(O1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furoic acid, 2-trifluoromethyl-5-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-trifluoromethyl
Poids de la formule 194.11
Pourcentage de pureté 97%