Learn More
[5-Méthyl-2-(trifluorométhyl)-3 -furyl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10653013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10653013 1 g 1g
10651046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10653013 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00713DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306935-05-7
Formule moléculaire C7H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 179.14
Numéro MDL MFCD02180792
Clé InChI ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine
CID PubChem 2779900
Nom IUPAC [5-méthyl-2-(trifluorométhyl)furane-3-yl]méthanamine
SMILES CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau [5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.14
Pourcentage de pureté 97%