Learn More
5-Méthyl-3,4-diphénylisoxazole, TRC
Code produit 30464723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464723 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464723 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM312540500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole
CAS 37928-17-9
Formule moléculaire C16 H13 N O
Quantité 500 mg
Synonyme Parecoxib TLC impurity 19, Desulfonamide valdecoxib TLC impurity 10
Formule InChI InChI=1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccccc3
Nom IUPAC 5-méthyl-3,4-diphényl-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 235.28
Poids de la formule 235.0997