Learn More
5-Méthyle -3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480718
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. Quantité unitSize
15480718 250 mg 250mg
15460718 1 g 1g
15470718 5 g 5g
3 options
Code produit. 15480718
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54416.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10350-70-6
Formule moléculaire C8H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00464110
Clé InChI JZIKSOZOBQKFEX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2771672
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole
Quantité 250 mg
Synonyme 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl pyridine, 5-methyl-3-4-pyridyl-1,2,4-oxadiazole, pyridine,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, pyridine, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 5-methyl-3-pyridin-4-yl-1,2,4-oxadiazole
Nom IUPAC 4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%