Learn More
5-méthyl-3-isoxazolecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10346894
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10346894 1 g Flacon en verre ambré 1g
10328113 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10346894 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC10416DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 57351-99-2
Formule moléculaire C5H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 108.10
Numéro MDL MFCD09064940
Clé InChI JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229456
Nom IUPAC 5-méthyl-1,2-oxazole-3-carbonitrile
SMILES CC1=CC(=NO1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 97%