Learn More
5-Méthyle-3-isoxazoleméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428538 250 mg 250mg
15418538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61948.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35166-33-7
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Numéro MDL MFCD00085129
Clé InChI MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
CID PubChem 2736567
Nom IUPAC (5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)méthanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-isoxazolemethanol
Couleur Incolore
Quantité 250 mg
Poids de la formule 113.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide