Learn More
(5-Méthyl-3-isoxazolyl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782083 1 g Flacon en verre ambré 1g
10672243 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10402064 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782083 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10413DA
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 154016-48-5
Formule moléculaire C5H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 112.132
Clé InChI AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776306
Nom IUPAC (5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)méthanamine
SMILES CC1=CC(=NO1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 97%