Learn More
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440681
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440681 1 g 1g
11450681 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440681 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20145.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1198-98-7 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1198-98-7
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00085133
Clé InChI VRRLZUXQTZOCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylmethyloxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 1,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-8ci 9ci
CID PubChem 98806
Nom IUPAC 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Point de fusion 33°C to 36°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.28
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.