Learn More
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450681
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450681 5 g 5g
11440681 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450681 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20145.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1198-98-7 | C9H8N2O | 160.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1198-98-7
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00085133
Clé InChI VRRLZUXQTZOCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylmethyloxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 1,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl, 3-phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl-8ci 9ci
CID PubChem 98806
Nom IUPAC 5-méthyle-3-phényle-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Point de fusion 33°C to 36°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.28
Pourcentage de pureté 97%