Learn More
Acide 5-méthyl-3-phényl-4-isoxazolecarboxylique, TRC
Code produit 30481925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481925 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2277351G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Formule moléculaire C11 H9 N O3
Quantité 1 g
Synonyme 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
Nom IUPAC acide 5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 203.19
Poids de la formule 203.0582