Learn More
(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11390547
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11390547 5 g 5g
10101212 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390547 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00513DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 306935-01-3
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD02677687
Clé InChI KJGJWCJXSLAKKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl methylamine, 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 4-isoxazolemethanamine,5-methyl-3-phenyl, 4-aminomethyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-methaneamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methanamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine, 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine, 1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methylamine
CID PubChem 2776151
Nom IUPAC (5-méthyl-3-phényl-1,2oxazol-4-yl)méthanamine
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%