Learn More
Chlorure de 5-méthyle-3-phénylisoxazole-4-carbonyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10374372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10374372 1 g 1g
10782093 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10374372 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00502DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 16883-16-2
Formule moléculaire C11H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 221.64
Numéro MDL MFCD00052205
Clé InChI HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
CID PubChem 85624
Nom IUPAC Chlorure de 5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbonyl
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.2700g/mL
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.64
Pourcentage de pureté 90%