Learn More
5-Chlorure de méthyle-3-phénylisoxazole-4-carbonyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440260 5 g 5g
11430260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50702.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16883-16-2
Formule moléculaire C11H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 221.64
Numéro MDL MFCD00052205
Clé InChI HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
CID PubChem 85624
Nom IUPAC Chlorure de 5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbonyl
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 221.64
Pourcentage de pureté 99%