Learn More
5-méthyl-3-phénylisoxazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15464817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32129.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 87967-95-1 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 87967-95-1
Point de fusion 51°C to 53°C
Formule moléculaire C11H9NO2
Numéro MDL MFCD02677714
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, acmc-20am24, 3-phenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazole carboxaldehyde
Clé InChI SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 187.20
CID PubChem 2776144
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 97%