Learn More
Acide 5-méthylique-3-phénylisoxazole-4-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460817 25 g 25g
15470817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01142.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1136-45-4 | C11H9NO3 | 203.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1136-45-4
Formule moléculaire C11H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 203.197
Numéro MDL MFCD00003153
Clé InChI PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylicacid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure german, 5-methyl-3-phenyl-4-isooxazolic acid
CID PubChem 14343
Nom IUPAC acide 5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 191°C to 193°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 164939
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 99%