Learn More
5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30948434
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948434 250 mg
30948310 100 mg
30935322 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30948434 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00797635250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile
CAS 2304634-94-2
Formule moléculaire C13H17BN2O2
Numéro MDL MFCD18715578
Quantité 250 mg
SMILES N#CC1=NC=C(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.10
Pourcentage de pureté 97%