Learn More
Chlorure de 5-méthyle-4-isoxazolecarbonyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10371573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371573 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10349382 1 g Flacon en verre ambré 1g
10265514 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10371573 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26302CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 67305-24-2
Formule moléculaire C5H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.542
Clé InChI ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
CID PubChem 2759917
Nom IUPAC Chlorure de 5-méthyle-1,2-oxazole-4-carbonyle
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145.54
Pourcentage de pureté 97%