Learn More
Chlorure de 5-méthyle-4-isoxazolesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10541512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10541512 10 g Flacon en verre ambré 10g
10436652 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10541512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00271EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 321309-26-6
Formule moléculaire C4H4ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 181.59
Numéro MDL MFCD02681975
Clé InChI STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
CID PubChem 2776141
Nom IUPAC 5-chlorure de méthyle-1,2-oxazole-4-sulfonyle
SMILES CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 181.6
Pourcentage de pureté 95%