Learn More
Chlorhydrate de 5-méthylcytosine, TRC
Code produit 30468500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2947005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylcytosine Hydrochloride
CAS 58366-64-6
Formule moléculaire C5 H7 N3 O . Cl H
Quantité 5 g
Synonyme 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl-, monohydrochloride (9CI), Cytosine, 5-methyl-, hydrochloride (6CI), 5-Methylcytosine hydrochloride, 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone hydrochloride, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine hydrochloride, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone hydrochloride, 5-Methyl cytosine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H
SMILES Cl.CC1=CNC(=O)N=C1N
Nom IUPAC 4-amino-5-méthyl-1H-pyrimidin-2-one ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 161.59
Poids de la formule 161.0356