Learn More
5-méthylmyosmine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl Myosmine |
| CAS | 102780-52-9 |
| Formule moléculaire | C10 H12 N2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-5-9(7-11-6-8)10-3-2-4-12-10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cncc(c1)C2=NCCC2 |
| Nom IUPAC | 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-méthylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 160.22 |
| Poids de la formule | 160.1 |