Learn More
5-Méthyl-N-phényl-2-1H-pyridone-d5 (Pirfénidone-d5), TRC
Code produit 30469996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469996 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30469996 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32589810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-62-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 2H5 H6 N O
Quantité 10 mg
Synonyme 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, Pirfenidone-d5, Pirfenidone-D5 (phenyl-D5), 5-Methyl-N-(phenyl-d5)-2-1H-pyridone, 5-Methyl-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 5-méthyl-1-(2,3,4,5,6-pentadeutérophényl)pyridin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 190.25
Poids de la formule 190.1154
Pourcentage de pureté >95