Learn More
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique, TRC
Code produit 30465591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465591 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3259411G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 5521-55-1
Formule moléculaire C6 H6 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- (7CI,8CI,9CI), 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 5-Methyl-2-pyrazinoic acid, 5-Methylpyrazine carboxylic acid, 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Poids de la formule 138.0429