Learn More
Hydrate de 5-méthylbenzène-1,3-diol, TRC
Code produit 30469976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3122751G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Formule moléculaire C7H8O2 . H2O
Quantité 1 g
Synonyme Orcinol Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Poids de la formule 142.063