Learn More
Hydrate de 5-méthylbenzène-1,3-diol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate |
| CAS | 6153-39-5 |
| Formule moléculaire | C7H8O2 . H2O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Orcinol Monohydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2 |
| SMILES | O.Cc1cc(O)cc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 5-méthylbenzène-1,3-diol ; hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.15 |
| Poids de la formule | 142.063 |